Läs mer
Gibco™ Högintensivt perfusionsmedium CHO
Produktkod. 30284202 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 L
15 L
100 L
370 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30284202 100 L
30283494 2 L
30283518 15 L
30283796 370 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30284202 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4230203
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Gibco Högintensiv perfusionsmedium (HIP) CHO är ett innovativt, kemiskt definierat, djurfritt (AOF) cGMP-medium.
Gibco Högintensiv perfusionsmedium (HIP) CHO är ett innovativt, kemiskt definierat, djurfritt (AOF) cGMP-medium. Detta lättanvända perfusionsmedium möjliggör höga titers i många CHO cellinjer från början till slutet av processen oavsett typ av perfusionsplattform, samtidigt som mindre medium används.
Funktioner hos HIP CHO Medium inkluderar:
  • Testade med CHO-S, CHO-DG44, CHO-GS och CHO-K1 cellinjer
  • Stöder hög celltäthet på över 100 mil. celler/ml vid 1 kärlvolym/dag (VVD) kontinuerlig perfusion
  • Demonstrerad produktion på upp till 1,7 g/L/dag vid 1 VVD kontinuerlig perfusion
Flexibilitet
HIP-medium CHO kan användas i flera koncentrationer för att stödja fröträning till produktion med en och samma produkt. Den flexibla rekonstitueringen av mediet möjliggör dynamisk anpassning av mediumkoncentration för att möta process- och klonbehov. Precis som det kan användas i flera koncentrationer, kan HIP-medium CHO användas i flera perfusionsprocesser: N-1 och fröträning, intensifierad fed-batch, koncentrerad fed-batch och kontinuerlig perfusion. Dessutom stödjer HIP CHO Medium höga celltätheter vid låga medelkurser (så lågt som 1 VVD), vilket förbättrar processeffektiviteten.
HIP CHO Medium kan hjälpa dig att gå över till perfusionsprocesser, vilket i sin tur kan leda till ett mer kompakt och effektivt arbetsflöde samtidigt som produktivitet och kvalitet förbättras.
Tillämpningar av HIP-medium CHO :
  • Suspensionsceller CHO
  • Selektionssystem såsom glutaminsyntetas (GS) och dihydrofolatreduktas (DHFR)
  • Passaging, fröträning och proteinproduktion
  • Optimerad för användning utan matningar i perfusionsapplikationer (förutom glukos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO-S, CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44
Koncentration 34.92 g/L
Form Torrt pulver
Produkttyp Perfusionsmedium CHO
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Glukos
Utan tillsatser Inget glutamin
Tillverkningskvalitet cGMP
Kvantitet 100 L
Frakt skick Torr is
Formatera Ropack-hink
Rekonstituerad volym 100 L
Innehåll och lagring Torrformatmedium. Förvara i mörker och torka vid 28 – °C.
Typ av kultur Suspensionscellodling