Läs mer
High Level ICV Stock SS, Ca, Fe, K, Mg, Na @ 2000 mg/l, SECOND SOURCE, 500 mL**1600601** , VHG™
Kvantitet:
500 mL
Beskrivning
High Level ICV Stock SS, Ca, Fe, K, Mg, Na @ 2000 mg/l, SECOND SOURCE, 500 mL**1600601**
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium |
| CAS | 7440-70-2, 7439-89-6, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 2000 mg/L/Iron 2000 mg/L/Magnesium 2000 mg/L/Potassium 2000 mg/L/Sodium 2000 mg/L |