Läs mer
Merck Högeffektpumpar
Produktkod. 10295413 Handla allt Merck Produkter
Change view
Frekvens:
50 Hz
60 Hz
Spänning:
115 V
220 V
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Frekvens Spänning Förpackningsstorlek
10295413 60 Hz 115 V Varje
10542975 50 Hz 220 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10295413 Leverantör Merck Leverantörsnummer WP6211560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18545.00 SEK
    16907.52 SEK / Paket med 1
    Save 1637.48 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Har en kolvdriven design för större kraft
Levereras med 70 cm 1/4 tums slang och en Millex FA50-filter för in-line fuktskydd
  • Gjuten aluminiumkonstruktion
  • 1/4 tum Trampad slang hulling
  • Filtreringsförsörjningstyp: Vakuumpump
Certifikat
UL-listad, CE-märkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar 70 cm av 0,25 tum dia. slang, Millex™ FA50-filter för in-line fuktskydd
Certifikat och efterlevnad UL, CE
Elektriska krav 115 V 60 Hz
Material Gjuten aluminium
Vikt (engelska) 11.7 lb.
Vikt (metrisk) 5.3 kg
Flödeshastighet 34 l/min
Frekvens 60 Hz
Total höjd (engelska) 8 tum
Total höjd (metrisk) 20.3 cm
Total längd (engelska) 10 tum
Total längd (metrisk) 25.4 cm
Maximalt tryck 5,4 bar
Spänning 115 V