Läs mer
Scotch-Brite™ Högpresterande rengöringsservetter 2011
Código de producto. 17148660
Change view
Click to view available options
Färg:
Blått
Blått
Flera
Gult
Klart
Rött
Förpackningsmängd:
3/förp.
5/förpackning
50/förpackning
Tamaño de la unidad:
Paket med 30
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Färg Förpackningsmängd unitSize
17148660 Blått 3/förp. Paket med 30
17148590 Blått 5/förpackning -
17168680 Blått 50/förpackning -
17108670 Klart 3/förp. -
17138590 Klart 50/förpackning -
17108600 Flera 3/förp. -
17118680 Rött 50/förpackning -
17198660 Gult 50/förpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17148660 Proveedor Scotch-Brite™ N.º de proveedor 7000102268
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Långvariga, högpresterande rengöringsservetter. Kan användas för att torka eller fukta för en luddfri, ränderfri finish.
  • För borttagning av damm, smuts, fett och fingeravtryck
  • Använd på rostfritt stål, krom, plast, glas, färglack och andra färdiga eller polerade metallytor
  • Eliminerar behovet av rengöringsmedel i många fall
  • Kan tvättas i maskin upp till 75 gånger i 95 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp Rengöringsduk
Längd (metrisk) 360 mm
Bredd (metrisk) 320 mm
Färg Blått
Mått (L x B) 360 x 320 mm
Förpackningsmängd 3/förp.
Skötselråd Maskintvättbar
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.