Läs mer
Scotch-Brite™ Högpresterande rengöringsservetter 2011
Descripción
- För borttagning av damm, smuts, fett och fingeravtryck
- Använd på rostfritt stål, krom, plast, glas, färglack och andra färdiga eller polerade metallytor
- Eliminerar behovet av rengöringsmedel i många fall
- Kan tvättas i maskin upp till 75 gånger i 95 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (metrisk) | 360 mm |
| Bredd (metrisk) | 320 mm |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 360 x 320 mm |
| Förpackningsmängd | 3/förp. |
| Skötselråd | Maskintvättbar |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?