Läs mer
Scotch-Brite™ Högpresterande rengöringsservetter 2011
Beskrivning
- For removal of dust, dirt, grease, and fingerprints
- Use on stainless steel, chrome, plastics, glass, paint lacquers, and other finished or polished metal surfaces
- Eliminates the need for cleaning agents in many cases
- Machine washable up to 75 times at 95°C
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Wipes |
| Längd (metrisk) | 360 mm |
| Bredd (metrisk) | 320 mm |
| Färg | Gult |
| Mått (L x B) | 360 x 320 mm |
| Förpackningsmängd | 50/förpackning |
| Skötselråd | Machine Washable |