Läs mer
Fisherbrand™ Digitalt torrblockvärmesystem med hög precision
Produktkod. 17205556 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Antal platser:
2
Produktkod. Antal platser
17205556 2
1 options
Produktkod. 17205556
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10050.00 SEK
    9518.75 SEK / Paket med 1
    Save 531.25 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Ger bra temperaturkontroll och ett brett urval av utbytbara block för maximal flexibilitet. Dessa torrblockvärmesystem kombinerar idealisk temperaturkontroll och enhetlighet över ett temperaturområde på +5 C till °130 °C.
  • Högeffektsvärmare för snabb uppvärmning - 25 C °till 100 C °på bara 15 minuter
  • Enkel att använda rotor plus två nycklar ger tillgång till det interaktiva gränssnittet för snabb, exakt uppställning och användning
  • Tydlig digital display är lätt att läsa på avstånd för omedelbar trygghet
  • Bekväm timerfunktion, med hörbar summer, för reaktionstid och funktionstid, t.ex. fördröjd till-/avstängning av värmaren
  • Brett utbud av utbytbara block gör att du kan blanda och matcha provrör efter önskemål med extraktionsverktyg som levereras som standard för enkel och säker borttagning av block
  • Säkerhetsskydd som tillval skyddar prover från kontaminering och användare från oavsiktlig kontakt med heta block
  • Övertemperaturskydd skyddar dina prover och din arbetsplats
  • Högkvalitativ, robust konstruktion i strömlinjeformad coolwall aluminium och kemikaliebeständig plast är hållbar i krävande miljöer
  • Kompakt fotavtryck för att optimera användningen av bänkutrymmet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,7 till 16,9 oz.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 50 till 500 ml
Kammarmaterial Aluminium
Material Kemikaliebeständig plast
Antal platser 2
Pluggtyp EU
Relativ luftfuktighet 80%
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 200 °C
Typ Torrblock
Antal block 2 block
Temperaturstabilitet ±0,1 °C vid +37 °C
Temperaturenhetlighet ±0,1 °C vid +37 °C
Timer 1 till 999 min.
Mått (L x B x H) 390 x 200 x 100 mm
Djup (engelska) 11 tum
Djup (metriskt) 280 mm
Spänning 220/240 V
Wattal 300 W