Läs mer
Sartorius™ Högpresterande glassköld Secura26
Produktkod. 17711828 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
:
Högpresterande glassköld Secura26; För användning med (utrustning): Secura Laboratorievågar; Typ: Draft Shield
Produktkod.
17711828 Högpresterande glassköld Secura26; För användning med (utrustning): Secura Laboratorievågar; Typ: Draft Shield
1 options
Produktkod. 17711828 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer YHK01SQP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högpresterande glassköld för användning med laboratorievåg.
  • Används för att öka vägningsprestanda för vågar med läsbarhet på 0,002 mg
  • (Levereras utan balans)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Secura Laboratorievågar
Typ Draft Shield