Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Crimpkäftsats för högpresterande pressverktyg
Produktkod. 15778979 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Storlek:
20 mm
För användning med (applikation):
Krympning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
15778979 20 mm Krympning Varje
1 options
Produktkod. 15778979 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W225771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10845.00 SEK
    7478.31 SEK / Paket med 1
    Save 3366.69 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 29-01-2027
Utbytbara käftar tillåter användare att välja en käke som bäst passar deras behov.
  • Finns som krympare och avstängare som passar standard laboratorieampuller med aluminium- eller tvådelade aluminium-/stållock
Specifikationer
Kompatibla förvaringsrör Rör med 20 mm lock
Drift Automatiserad
Typ Elektronisk krimpkäke
För användning med (utrustning) Högpresterande crimpverktyg
Storlek 20 mm
För användning med (applikation) Krympning