Läs mer
Scotch-Brite™ Högpresterande mikrofiberservetter 2010
Beskrivning
- Högpresterande mikrofiberduk som erbjuder mycket effektiv och luddfri rengöring på praktiskt taget alla ytor.
- Högkvalitativa rengöringsresultat även när den används med eller utan vatten, och med eller utan rengöringsmedel
- Extremt slitstark och tål upp till 500 tvättcykler
- Kan tvättas i maskin upp till 95 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 360 mm |
| Bredd (metrisk) | 320 mm |
| Färg | Gult |
| Mått (L x B) | 320 x 360 mm |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |