Läs mer
Scotch-Brite™ Högpresterande mikrofiberservetter 2010
Produktkod. 17277620
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Produktkod. 17277620
Brand: Scotch-Brite™ 7000103434
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högpresterande mikrofiberduk som kan användas på alla ytor, även känsliga.
  • High performance microfibre wipe offering highly efficient, and lint free cleaning on virtually any surface.
  • High quality cleaning results even when used with or without water, and with or without detergent
  • Extremely durable, and can resist up to 500 wash cycles
  • Machine washable up to 95°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Mått (L x B) 320 x 360 mm
Förpackningsmängd 10/Pk.