Läs mer
Scotch-Brite™ Högpresterande mikrofiberservetter 2010
Produktkod. 17297620
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17297620 Vitt
17207630 Gult
17267620 Blått
17277620 Rött
17287620 Grön
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17297620 Leverantör Scotch-Brite™ Leverantörsnummer 7000103436
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högpresterande mikrofiberduk som kan användas på alla ytor, även känsliga.
  • Högpresterande mikrofiberduk som erbjuder mycket effektiv och luddfri rengöring på praktiskt taget alla ytor.
  • Högkvalitativa rengöringsresultat även när den används med eller utan vatten, och med eller utan rengöringsmedel
  • Extremt slitstark och tål upp till 500 tvättcykler
  • Kan tvättas i maskin upp till 95 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 360 mm
Bredd (metrisk) 320 mm
Färg Vitt
Mått (L x B) 320 x 360 mm
Förpackningsmängd 5/Pk.