Läs mer
Thermo Scientific™ High Performance Microtube with Snap-on Seal Closure
Produktkod. 15361379 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
:
S110-AT, S100-AT4, S100-AT5, S100-AT6, and S80-AT3 rotors with adapters. S55-A2 and S45-A rotor are used without adapters.
Produktkod.
15361379 S110-AT, S100-AT4, S100-AT5, S100-AT6, and S80-AT3 rotors with adapters. S55-A2 and S45-A rotor are used without adapters.
1 options
Produktkod. 15361379 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 314352H01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recommended when using microcentrifuge tubes in Thermo Scientific micro-ultracentrifuge rotors.
  • 1.5 mL High Performance Microtube with Snap-on Seal Closure.
  • Recommended when using microcentrifuge tubes in Thermo Scientific micro-ultracentrifuge rotors.
  • The maximum RCF of this microtube is 201,000 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Mikrocentrifugrör
För användning med (utrustning) S110-AT, S100-AT4, S100-AT5, S100-AT6, and S80-AT3 Rotors with Adapters. S55-A2 and S45-A Rotor Are Used Without Adapters.
Kapacitet 1.5 mL
Max. RCF 201,000 x g
Max. Hastighet 55,000 rpm
Diameter (metrisk) Utsida 11 mm
Längd (metrisk) 42 mm
Antal per förpackning 100