Läs mer
ANSELL™ Högpresterande återanvändbar livsmedelsgodkänd AlphaTec™ Handskar
Produktkod. p-200019970 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17923542 9
17983572 8
17903542 7
17973572 10
17993572 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17923542 Leverantör ANSELL™ Leverantörsnummer 58010090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Slitstark men ändå ergonomisk 0,28 mm nitrilhandske.
  • Kemikaliehandske med komfort hela dagen som ger en fantastisk balans mellan värde och hållbarhet
  • 11 mil eller 0,28 mm tjocklek tillåter fingerfärdighet och taktilitet utan förlust av hållbarhet
  • NBR ger skydd mot lätta syror, fetter, oljor och vätskor
  • Konstruerad passform för att ge optimal balans mellan passform och flexibilitet både på egen hand eller som en överhandske
  • Lång manschett förlängt skydd till underarmen
  • Silikon och latexfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ANSI ABR 4∣EN 388:2016 +A1:2018∣EN 421:2010∣EN ISO 21420:2020∣SV ISO 374-1:2016∣SV ISO 374-5:2016∣Matkontakt
Klorerad Ja
Användningsområden Industriell
Färg Blått
Finger Thickness (English) 11 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.28 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 11 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.28 mm
Produkttyp Kemikaliebeständiga handskar
Storlek 9
Tjocklek (engelska) 11 mil
Tjocklek (metrisk) 0.28 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKL
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
Handske manschettstil Gatlopp
Greppdesign Upphöjd diamant
Foder Ofodrad