Läs mer
Fisherbrand™ Byte av högpresterande axelstyrning PEEK Täta
Produktkod. 16276051 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
För axel: 10 mm
För axel: 12mm
För axel: 16mm
För axel: 19mm
För axel: 6mm
För axel: 8mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
16276051 För axel: 6mm -
16296051 För axel: 8mm -
16216061 För axel: 10 mm Varje
16236061 För axel: 12mm -
16256061 För axel: 16mm -
16266061 För axel: 19mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16276051
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Byte av högpresterande axelstyrning PEEK Täta
Specifikationer
Beskrivning Fisherbrand™ Byte av högpresterande axelstyrning PEEK Täta
För användning med (utrustning) För axel: 6mm
Kvantitet 1
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C