Läs mer
Cole-Parmer™ Högpresterande ultraviolett visningsskåp
Produktkod. 15415104 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Våglängd:
365 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Våglängd unitSize
15415104 365 nm Varje
1 options
Produktkod. 15415104 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9762125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd detta visningsskåp för optimal provvisning med enhetlig UV-belysning. Cole-Parmer™ Högpresterande ultravioletta skåp har högintensiva 15-watts UV-rör. Kontrollknappar för att välja UV eller vitt ljus är bekvämt placerade på toppen av skåpet.
  • Intensitet: 2000μ W/cm 2
  • Visningsport i mjuk gummi ger en bekväm visningsyta med tillräckligt med utrymme för glasögon
  • Blockera omgivande ljus med lätt åtkomstgardin
  • Skydda dina ögon med kontrastkontrollfilter
  • Avtagbar bottenpanel gör att skåpet kan placeras över stora prover eller en transilluminator
  • Lättviktsgardin blockerar omgivande ljus
  • Modellen har fyra långvågiga UV-rör monterade på ena sidan av skåpet
Specifikationer
Wattal 4 x 15 W
Våglängd 365 nm
Mått (L x B x H) 23,375 x 15,75 x 13 tum.
Elektriska krav 4 x 15 W, 230 V, 50 Hz
Produkttyp UV-skåp