Läs mer
Fisherbrand™ Hög precision 45° Vinkel bredspets pincett/pincett
Produktkod. 15957760 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
152 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15957760 152 mm Varje
1 options
Produktkod. 15957760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    729.54 SEK
    497.99 SEK / Paket med 1
    Save 231.55 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för allmänna applikationer. Fisherbrand Hög precision 45° Angle Broad Point pincett/pincett är gjorda av antimagnetiskt rostfritt stål.
  • Har tandade spetsar
  • Tillverkad av antimagnetiskt rostfritt stål
  • 6 tum längd
Specifikationer
Produkttyp Pincett/pincett
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 152 mm
Material Rostfritt stål
Höjd (engelska) 0,0615 tum
Höjd (metrisk) 1.54 mm
Antal per förpackning 1
Tipsstil Bred
Bredd (engelska) 0,41 tum
Bredd (metrisk) 10.5 mm