Läs mer
Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Produktkod. 17863298
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till 101 °C
-1 °C till 201 °C
-1 °C till 250 °C
-1 °C till 51 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +50 °C
-100 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
-50 °C till +50 °C
0 °C till 40 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Indelning Typ av nedsänkning Längd (metrisk)
17863298 -20 °C till +110 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17883018 -1 °C till 101 °C 0,2 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17873298 -1 °C till 250 °C 1 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17883038 -50 °C till +50 °C 1 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17803308 0 °C till 40 °C 0,1 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17873038 -10 °C till +150 °C 1 °C Partiell nedsänkning 20,5 cm
17822988 -1 °C till 51 °C 0,1 °C Total fördjupning 40,5 cm
17813038 -1 °C till 51 °C 0,2 °C Total fördjupning 40,5 cm
17803038 -35 °C till +50 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17823018 -1 °C till 250 °C 1 °C Total fördjupning 40,5 cm
17873018 0 °C till 40 °C 0,2 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17893028 0 °C till 40 °C 0,2 °C Total fördjupning 40,5 cm
17823038 -20 °C till +110 °C 0,5 °C Total fördjupning 30,5 cm
17833308 -20 °C till +150 °C 0,5 °C Total fördjupning 30,5 cm
17853308 -100 °C till +50 °C 1 °C Total fördjupning 30,5 cm
17843308 -1 °C till 201 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17853078 -1 °C till 51 °C 0,2 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17883068 -1 °C till 101 °C 0,2 °C Total fördjupning 40,5 cm
17843118 -10 °C till +150 °C 1 °C Total fördjupning 20,5 cm
17863048 0 °C till 40 °C 0,1 °C Total fördjupning 40,5 cm
17813108 -10 °C till +50 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17893298 -35 °C till +50 °C 0,5 °C Total fördjupning 30,5 cm
17823308 -20 °C till +150 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 30,5 cm
17833118 -10 °C till +110 °C 1 °C Partiell nedsänkning 20,5 cm
17813308 -1 °C till 201 °C 0,5 °C Total fördjupning 40,5 cm
17823118 -1 °C till 51 °C 0,1 °C Partiell nedsänkning 40,5 cm
17853118 -10 °C till +110 °C 1 °C Total fördjupning 20,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 17863298 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 50/521/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.00 SEK
    777.24 SEK / Paket med 1
    Save 164.76 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Labbtermometer med hög precision komplett med kalibreringscertifikat.
  • En rad spritfyllda termometrar med hög precision som levereras med ett kalibreringscertifikat
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Presenteras i en studiepappscylinder för förvaring
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C, 35 °C, 90 °C
Certifikat och efterlevnad UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 30,5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Blå Ande
Max. Temperatur (engelska) 230 °F
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelska) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +110 °C
Noggrannhet ±1,0 °C
Indelning 0,5 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Bredd (metrisk) 1.2 cm