Läs mer
- Home
- Products
- Termometrar och temperaturmätning
- Manuella termometrar
- Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Produktkod. 17873038
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till 101 °C
-1 °C till 201 °C
-1 °C till 250 °C
-1 °C till 51 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +50 °C
-100 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
-50 °C till +50 °C
0 °C till 40 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
27 product options available for selection
| Produktkod. | Temperaturområde (metriskt) | Indelning | Typ av nedsänkning | Längd (metrisk) |
|---|---|---|---|---|
| 17873038 | -10 °C till +150 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 20,5 cm |
| 17863298 | -20 °C till +110 °C | 0,5 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17883018 | -1 °C till 101 °C | 0,2 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17873298 | -1 °C till 250 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17883038 | -50 °C till +50 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17803308 | 0 °C till 40 °C | 0,1 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17822988 | -1 °C till 51 °C | 0,1 °C | Total fördjupning | 40,5 cm |
| 17813038 | -1 °C till 51 °C | 0,2 °C | Total fördjupning | 40,5 cm |
| 17803038 | -35 °C till +50 °C | 0,5 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17823018 | -1 °C till 250 °C | 1 °C | Total fördjupning | 40,5 cm |
| 17873018 | 0 °C till 40 °C | 0,2 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17893028 | 0 °C till 40 °C | 0,2 °C | Total fördjupning | 40,5 cm |
| 17823038 | -20 °C till +110 °C | 0,5 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
| 17833308 | -20 °C till +150 °C | 0,5 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
| 17853308 | -100 °C till +50 °C | 1 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
| 17843308 | -1 °C till 201 °C | 0,5 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17853078 | -1 °C till 51 °C | 0,2 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17883068 | -1 °C till 101 °C | 0,2 °C | Total fördjupning | 40,5 cm |
| 17843118 | -10 °C till +150 °C | 1 °C | Total fördjupning | 20,5 cm |
| 17863048 | 0 °C till 40 °C | 0,1 °C | Total fördjupning | 40,5 cm |
| 17813108 | -10 °C till +50 °C | 0,5 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17893298 | -35 °C till +50 °C | 0,5 °C | Total fördjupning | 30,5 cm |
| 17823308 | -20 °C till +150 °C | 0,5 °C | Partiell nedsänkning | 30,5 cm |
| 17833118 | -10 °C till +110 °C | 1 °C | Partiell nedsänkning | 20,5 cm |
| 17813308 | -1 °C till 201 °C | 0,5 °C | Total fördjupning | 40,5 cm |
| 17823118 | -1 °C till 51 °C | 0,1 °C | Partiell nedsänkning | 40,5 cm |
| 17853118 | -10 °C till +110 °C | 1 °C | Total fördjupning | 20,5 cm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17873038
Leverantör
Brannan™
Leverantörsnummer
50/531/0
-
962.00 SEK
777.24 SEK / Paket med 1
Save 184.76 SEK
19% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- En rad spritfyllda termometrar med hög precision som levereras med ett kalibreringscertifikat
- Säker fyllning utan kvicksilver
- Presenteras i en studiepappscylinder för förvaring
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 35 °C, 90 °C |
| Certifikat och efterlevnad | UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001 |
| Typ av nedsänkning | Partiell nedsänkning |
| Längd (metrisk) | 20,5 cm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Blå Ande |
| Max. Temperatur (engelska) | 302 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 150 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 14 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (engelska) | 14 °F till 302 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +150 °C |
| Noggrannhet | ±1,0 °C |
| Indelning | 1 °C |
| Nedsänkningslängd | 76 mm |
| Bredd (metrisk) | 1.2 cm |
| Visa mer Visa mindre |