Läs mer
Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till 101 °C
-1 °C till 201 °C
-1 °C till 250 °C
-1 °C till 51 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +50 °C
-100 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
-50 °C till +50 °C
0 °C till 40 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Beskrivning
- En rad spritfyllda termometrar med hög precision som levereras med ett kalibreringscertifikat
- Säker fyllning utan kvicksilver
- Presenteras i en studiepappscylinder för förvaring
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 35 °C, 90 °C |
| Certifikat och efterlevnad | UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001 |
| Typ av nedsänkning | Partiell nedsänkning |
| Längd (metrisk) | 30,5 cm |
| Material | Glas |
| Termometerfyllning | Blå Ande |
| Max. Temperatur (engelska) | 230 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 110 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | -4 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -20 °C |
| Visa mer |