Läs mer
Fisherbrand™ Hög precision, rak avsmalnande finpunktspincett/tång
Produktkod. 17800177 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
17800177 120 mm Varje
1 options
Produktkod. 17800177
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger bättre synlighet och fungerar bra under låg förstoring. Fisherbrand Hög precision, rak avsmalnande finpunktspincett/pincett är gjord av antimagnetiskt rostfritt stål.
  • Rak avsmalnande finspets
  • Tillverkad av antimagnetiskt rostfritt stål
Specifikationer
Produkttyp Pincett/pincett
Längd (engelska) 4,75 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Material Rostfritt stål
Höjd (engelska) 0,06 tum
Höjd (metrisk) 1.5 mm
Tipsstil Okej
Bredd (engelska) 0,393 tum
Bredd (metrisk) 10 mm