Läs mer
Fisherbrand™ Hög precision rakt avsmalnande ultrafinpunktspincett/tång
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Används främst för mikroskopiapplikationer. Fisherbrand Hög precision rakt avsmalnande Ultra Fin Point Pincett/pincett är gjorda av antimagnetiskt rostfritt stål.
- Rak avsmalnande ultrafin spets
- Finaste poängen som finns
- Tillverkad av antimagnetiskt rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pincett/pincett |
| Längd (engelska) | 4,25 tum |
| Längd (metrisk) | 11,0 cm |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Mikroskopi |
| Höjd (engelska) | 0,06 tum |
| Höjd (metrisk) | 1.5 mm |
| Kvantitet | Ea. |
| Stil | Rak |
| Tipsstil | Rakt avsmalnande, ultrafint |
| Visa mer |