Läs mer
Idex Högtrycks-, noll dödvolymförband
Produktkod. 13010410
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,01 tum.
0,02 tum.
Svep volym:
0,071μ L
0,283μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Svep volym Förpackningsstorlek
13010410 0,01 tum. 0,071μ L Varje
13040390 0,02 tum. 0,283μ L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13010410 Leverantör Idex Leverantörsnummer 0201437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00 SEK
    766.98 SEK / Paket med 1
    Save 78.02 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
PEEK ZDV-förbund ger korrekta resultat
  • Inert PEEK vätskebana
  • 10-32 konformad konfiguration
Specifikationer
Typ Union
Diameter (engelska) Inre 0,01 tum.
Tryckvärdering 6000 psi
Svep volym 0,071μ L
Kvantitet Varje
Material PEEK
För användning med (utrustning) 1/16 tum. OD-slang