Läs mer
Idex Högtrycks-, noll dödvolymförband
Diameter (engelska) Inre:
0,01 tum.
0,02 tum.
Svep volym:
0,071μ L
0,283μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Inert PEEK vätskebana
- 10-32 konformad konfiguration
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Union |
| Diameter (engelska) Inre | 0,01 tum. |
| Tryckvärdering | 6000 psi |
| Svep volym | 0,071μ L |
| Kvantitet | Varje |
| Material | PEEK |
| För användning med (utrustning) | 1/16 tum. OD-slang |