Läs mer
Greiner Bio-One Microplate-lock av hög profil av polystyren
Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
- Erbjuder skydd mot kontaminering och avdunstning under provlagring och cellodling
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Mått (L x B x H) | 128 x 85 x 10 mm |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kondensringar | Ja |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Avdunstningsbarriär | Ja |
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska procedurer, om inte annat anges.