Läs mer
Greiner Bio-One Microplate-lock av hög profil av polystyren
Artikelnummer. 10701401
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kondensringar:
Ja
Antal per förpackning:
1
nr per ärende:
100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Kondensringar Antal per förpackning nr per ärende
10701401 Sterila Ja 1 100
10375102 Icke-steril Ja 1 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10701401 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 656171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1009.43 SEK
    952.03 SEK / Paket med 100
    Save 57.40 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
För användning med icke TC-behandlade 96-brunnars mikroplattor. Greiner Bio-one High Profile Polystyrene Microplate Locks är fria från detekterbart DNas, RNas, humant DNA.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic, non-cytotoxic
  • Offer protection against contamination and evaporation during sample storage and cell cultivation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Färg Clear
Material Polystyrene
Sterilitet Sterila
Höjd (metrisk) 9 mm
Kondensringar Ja
nr per ärende 100
Antal per förpackning 1
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska procedurer, om inte annat anges.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.