Läs mer
Greiner Bio-One Microplate-lock av hög profil av polystyren
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7075458
Sterilitet:
Icke-steril
Kondensringar:
Ja
Antal per förpackning:
1
nr per ärende:
100
Produktkod. 10375102
Brand: Greiner Bio-One 656170
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med icke TC-behandlade 96-brunnars mikroplattor. Greiner Bio-one High Profile Polystyrene Microplate Locks är fria från detekterbart DNas, RNas, humant DNA.
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
  • Erbjuder skydd mot kontaminering och avdunstning under provlagring och cellodling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Mått (L x B x H) 128 x 85 x 10 mm
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Kondensringar Ja
nr per ärende 100
Antal per förpackning 1
Avdunstningsbarriär Ja
Endast för forskning. Ej för användning i diagnostiska procedurer, om inte annat anges.