Läs mer
Thermo Scientific™ Cyklohexylmaltosidetvättmedel med hög renhet
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Cyklohexylmaltosidtvättmedel är en klass av specialiserade nonjoniska detergenter designade för solubilisering, stabilisering och manipulering av biomolekyler, särskilt membranproteiner. De tillhandahåller effektiv solubilisering av membranproteiner från lipidbilager, vilket möjliggör extraktion och studier i lösning. Cyklohexylmaltosidetvättmedel används i stor utsträckning i proteinrening, strukturbiologiska studier och annan forskning som involverar membranproteiner. De kan användas i olika experimentella tekniker, inklusive kristallisation, spektroskopi och funktionell analys.
Egenskaper hos cyklohexylmaltosidetvättmedel
• Mild bevarar —den naturliga konformationen och aktiviteten hos membranproteiner
• Förbättrad stabilitet under extraktion och nedströmsapplikationer
• Hög renhet med låg UV-
absorptionsförmåga Sammantaget är cyklohexylmaltosid-tvättmedel mångsidiga och kan användas i olika experimentella tekniker, inklusive proteinrening, kristallisering, spektroskopi och strukturbiologiska studier. De är kompatibla med ett brett utbud av biomolekyler och kan användas för forskning om både lösligt och membranprotein.
5-cyklohexyl-1-pentyl-β -D-Maltoside
5-cyklohexyl-1-pentyl-β -D-Maltosid (Cymal-5) har en specifik kombination av en cyklohexyl- och pentylalkylkedja fäst vid maltosdelen. Denna kombination av alkylkedjor kan förbättra tvättmedlets hydrofobicitet, solubiliseringsegenskaper och interaktioner med vissa typer av membranproteiner. Cymal-5 används ofta för solubilisering och stabilisering av membranproteinkomplex. Solubiliseringseffektiviteten möjliggör extraktion av intakta komplex, vilket hjälper till att bevara deras ursprungliga struktur och funktionalitet. Det är viktigt att notera att den specifika solubiliseringseffektiviteten för Cymal-5 kan variera beroende på det specifika proteinet, dess strukturella egenskaper och de experimentella förhållandena.
Egenskaper för Cymal-5
•CMC: ( H2O ) ~ 2,4-5,0 mM (0,12%)
•Samlingsnummer: ( H2O ) ~47
•Renhet: ≥99 %β +α (genom HPLC-analys)
•pH: 5-8 (1% lösning i vatten)
6-cyklohexyl-1-hexyl-β -D-Maltoside
6-cyklohexyl-1-hexyl-β -D-maltosid (Cymal-6) har en hexyl-(C6)-alkylkedja fäst vid maltosdelen. Den längre hexylalkylkedjan i Cymal-6 ger den större hydrofobicitet jämfört med andra cyklohexylmaltosidetvättmedel. På grund av sin förbättrade hydrofobicitet kan Cymal-6 vara särskilt effektiv för att solubilisera membranproteiner som har högre hydrofoba regioner eller flera transmembrandomäner som ofta kräver starkare detergentinteraktioner. Den längre alkylkedjan kan också leda till bildningen av större miceller. Cymal-6 är väl lämpad för strukturbiologiska studier, såsom proteinkristallisation eller kärnmagnetisk resonans (NMR) spektroskopi.
Egenskaper för Cymal-6
•CMC: ( H2O ) ~ 0,56 mM (0,028%)
•Samlingsnummer: ( H2O ) ~ 91
•Renhet: ≥99 %β +α (genom HPLC-analys)
• pH: 5-8 (1% lösning i vatten)
7-cyklohexyl-1-heptyl-β -D-Maltoside
7-cyklohexyl-1-heptyl-β -D-Maltosid (Cymal-7) har en specifik kombination av en cyklohexyl- och heptylalkylkedja fäst vid maltosdelen. Närvaron av både cyklohexyl- och heptylalkylkedjor i Cymal-7 bidrar till dess hydrofobicitet. Dess specifika alkylkedjekombination kan bidra till förbättrad stabilitet, vilket hjälper till att bibehålla den strukturella integriteten och funktionaliteten hos proteiner under solubilisering och nedströmsapplikationer. Den längre alkylkedjan kan också leda till bildningen av större miceller. Cymal-7 är väl lämpad för strukturbiologiska studier, såsom proteinkristallisation eller kärnmagnetisk resonans (NMR) spektroskopi.
Egenskaper för Cymal-7
•CMC: ( H2O ) ~ 0,19 mM (0,0099%)
•Samlingsnummer: ( H2O ) ~150
•Renhet: ≥99 %β +α (genom HPLC-analys)
•pH: 5-8 (1% lösning i vatten)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Produkttyp | Detergent |
| CAS | 349477-49-2 |
| Molekylformel | C25H46O11 |
| Löslighet | ≥20% (in water at 20°C) |
| Innehåll och lagring | Store below -20°C. |
| Form | Lyophilized |
| Reagenstyp | Cymal-7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 522.5 |
Endast för forskning.