Läs mer
Cytiva Hög renhet dNTPs
Produktkod. 11535115 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Produkttyp:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
Förpackningsstorlek:
250mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11535115 dTTP 250mg
11505115 dATP 250mg
11525115 dGTP 250mg
11515115 dCTP 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11535115 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 27188004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5901.21 SEK
    4993.85 SEK / 250mg
    Save 907.36 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används för amplifiering, dideoxisekvensering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering. Cytiva High Purity dNTPs testas funktionellt i lång PCR* ska PCR-kvantifieras för högkvalitativ sekvensering.
  • Hög renhet:> 98 % trifosfat, som bekräftats av kromatografisk analys och 31 P kärnmagnetisk resonans (NMR) spektroskopi
  • Levereras som fasta ämnen och finns även i lösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Fast
Produkttyp dTTP
Innehåll och lagring -20 °C
Renhet ≥98% trifosfat
Kvantitet 250 mg
För användning med (applikation) Amplifiering, dideoxisekvensering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering