Läs mer
Thermo Scientific™ Fos-–kolintvättmedel med hög renhet
Produktkod. 30245031 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Reagenstyp:
Fluorerad Fos-Kolin-8 (FFC-8)
Fluorinated Fos-Choline-8 (FFC-8)
Fos-choline-12 (FC-12)
Fos-choline-15 (FC-15)
Fos-kolin-15 (FC-15)
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Reagenstyp
30245031 1 g Fluorinated Fos-Choline-8 (FFC-8)
30245079 5 g Fluorerad Fos-Kolin-8 (FFC-8)
30245212 1 g Fos-choline-12 (FC-12)
30245089 5 g Fos-choline-12 (FC-12)
30245404 1 g Fos-choline-15 (FC-15)
30245151 5 g Fos-kolin-15 (FC-15)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30245031 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A65499
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Fos-kolin-tvättmedel är en klass av zwitterjoniska detergenter som vanligtvis används vid proteinsolubilisering för olika tillämpningar, inklusive membranproteinforskning, proteinrening och strukturbiologiska studier.
Fos-kolin-tvättmedel är en klass av zwitterjoniska detergenter som vanligtvis används vid proteinsolubilisering för olika tillämpningar, inklusive membranproteinforskning, proteinrening och strukturbiologiska studier. Dessa detergenter är speciellt utformade för att solubilisera och stabilisera membranproteiner samtidigt som deras naturliga struktur och funktionalitet bibehålls. Det är viktigt att optimera de specifika förhållandena och koncentrationerna för varje membranproteinextraktionsexperiment, eftersom kraven varierar beroende på faktorer som protein av intresse, celltyp och experimentella förhållanden.
Funktioner av fos-kolin tvättmedel
• Skonsam mot proteiner, minimerar denaturering och aggregation
• Effektivt störa lipid-proteininteraktioner
• Uppvisar låg kritisk micellkoncentration (CMC)
• Högrena föreningar med låg UV-absorptionsförmåga
Sammantaget är fos-kolin-tvättmedel värdefulla verktyg för proteinsolubilisering, särskilt lämpliga för solubilisering av utmanande och känsliga membranproteiner. Deras unika egenskaper, inklusive mildhet, solubiliseringseffektivitet och låga CMC, gör dem viktiga för att studera strukturen, funktionen och interaktionen av membranproteiner i olika forsknings- och biotekniska tillämpningar.
Fos-Kolin 15
Fos-Choline 15 (FC-15) har en längre hydrofob kedja jämfört med andra fos-kolintvättmedel. Detta ökar lipofilicitet och resulterar i ökad solubilisering och stabilisering av membranproteiner med större hydrofoba regioner eller transmembrandomäner. FC-15 bildar större miceller jämfört med andra fos-koliner. Dessa större miceller kan vara fördelaktiga för nedströmsapplikationer såsom proteinrening och strukturanalys, eftersom de ger bättre löslighet och minskad interferens under reningsstegen.
Egenskaper förFC-15
Kemiskt namn: n-pentadecylfosfokolin
CMC: ( H2O ) ~ 0,07 mM (0,0027%)
Samlingsnummer: ( H2O ) -131
Renhet: ≥99 % (genom HPLC-analys)
pH: 5-8 (1% lösning i vatten)
Fos-Kolin 12
Fos-Choline 12 (FC-12) har en mellanliggande hydrofob kedjelängd jämfört med andra fos-koliner. Denna kedjelängd kan skapa en balans mellan solubiliseringseffektivitet och proteinstabilitet, vilket ger FC-12 optimal lipofilicitet för ett brett utbud av membranproteintyper. Den specifika hydrofoba kedjelängden hos FC-12 bidrar till dess förmåga att bibehålla proteinernas naturliga konformation och funktionalitet och möjliggör bildning av miceller med optimal storlek och stabilitet, vilket ger förbättrad löslighet och minskad interferens under reningsstegen.
Egenskaper förFC-12
Kemiskt namn : n-dodecylfosfokolin
CMC: ( H2O ) ~ 1,5 mM (0,047%)
Samlingsnummer: ( H2O ) ~ 54
Renhet: ≥99 % (genom HPLC-analys)
pH: 5-8 (1% lösning i vatten)
Fluorerad Fos-kolin 8
Fluorinated Fos-Choline 8 (FFC-8) uppvisar utmärkt biokompatibilitet, vilket minimerar potentiella cytotoxiska effekter på celler eller interferens med proteinaktiviteter. Dessa egenskaper är särskilt viktiga för tillämpningar som involverar känsliga membranproteiner eftersom de minimerar proteindenaturering och aggregation. FFC-’8s kemiska modifiering med fluoratomer ökar lipofilicitet och möjliggör användning av Fluorine-19 (^19F) kärnmagnetisk resonans (NMR) spektroskopi. Denna teknik möjliggör direkt detektering och kvantifiering av FFC-8 i proteinprover, vilket möjliggör exakt övervakning av detergentavlägsnande under reningsprocesser.
Egenskaper förFFC-8
Kemiskt namn: (1H, 1H, 2H, 2H-perfluoroktyl)fosfokolin
CMC: ( H2O ) 2,9 mM
Renhet: ≥ 99 % (genom HPLC-analys)
pH: 5-8 (1% lösning i vatten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg White
Produkttyp Detergent
CAS 313997-22-7
Molekylformel C13H17F13NO4P
Löslighet ≥10% (in water at 20°C)
Innehåll och lagring Store below -20°C.
Form Lyophilized
Reagenstyp Fluorinated Fos-Choline-8 (FFC-8)
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 529.2
Endast för forskning.