Läs mer
Beschreibung
Fos-kolin-tvättmedel är en klass av zwitterjoniska detergenter som vanligtvis används vid proteinsolubilisering för olika tillämpningar, inklusive membranproteinforskning, proteinrening och strukturbiologiska studier. Dessa detergenter är speciellt utformade för att solubilisera och stabilisera membranproteiner samtidigt som deras naturliga struktur och funktionalitet bibehålls. Det är viktigt att optimera de specifika förhållandena och koncentrationerna för varje membranproteinextraktionsexperiment, eftersom kraven varierar beroende på faktorer som protein av intresse, celltyp och experimentella förhållanden.
Funktioner av fos-kolin tvättmedel
• Skonsam mot proteiner, minimerar denaturering och aggregation
• Effektivt störa lipid-proteininteraktioner
• Uppvisar låg kritisk micellkoncentration (CMC)
• Högrena föreningar med låg UV-absorptionsförmåga
Sammantaget är fos-kolin-tvättmedel värdefulla verktyg för proteinsolubilisering, särskilt lämpliga för solubilisering av utmanande och känsliga membranproteiner. Deras unika egenskaper, inklusive mildhet, solubiliseringseffektivitet och låga CMC, gör dem viktiga för att studera strukturen, funktionen och interaktionen av membranproteiner i olika forsknings- och biotekniska tillämpningar.
Fos-Kolin 15
Fos-Choline 15 (FC-15) har en längre hydrofob kedja jämfört med andra fos-kolintvättmedel. Detta ökar lipofilicitet och resulterar i ökad solubilisering och stabilisering av membranproteiner med större hydrofoba regioner eller transmembrandomäner. FC-15 bildar större miceller jämfört med andra fos-koliner. Dessa större miceller kan vara fördelaktiga för nedströmsapplikationer såsom proteinrening och strukturanalys, eftersom de ger bättre löslighet och minskad interferens under reningsstegen.
Egenskaper förFC-15
•Kemiskt namn: n-pentadecylfosfokolin
•CMC: ( H2O ) ~ 0,07 mM (0,0027%)
•Samlingsnummer: ( H2O ) -131
•Renhet: ≥99 % (genom HPLC-analys)
•pH: 5-8 (1% lösning i vatten)
Fos-Kolin 12
Fos-Choline 12 (FC-12) har en mellanliggande hydrofob kedjelängd jämfört med andra fos-koliner. Denna kedjelängd kan skapa en balans mellan solubiliseringseffektivitet och proteinstabilitet, vilket ger FC-12 optimal lipofilicitet för ett brett utbud av membranproteintyper. Den specifika hydrofoba kedjelängden hos FC-12 bidrar till dess förmåga att bibehålla proteinernas naturliga konformation och funktionalitet och möjliggör bildning av miceller med optimal storlek och stabilitet, vilket ger förbättrad löslighet och minskad interferens under reningsstegen.
Egenskaper förFC-12
•Kemiskt namn : n-dodecylfosfokolin
•CMC: ( H2O ) ~ 1,5 mM (0,047%)
•Samlingsnummer: ( H2O ) ~ 54
•Renhet: ≥99 % (genom HPLC-analys)
•pH: 5-8 (1% lösning i vatten)
Fluorerad Fos-kolin 8
Fluorinated Fos-Choline 8 (FFC-8) uppvisar utmärkt biokompatibilitet, vilket minimerar potentiella cytotoxiska effekter på celler eller interferens med proteinaktiviteter. Dessa egenskaper är särskilt viktiga för tillämpningar som involverar känsliga membranproteiner eftersom de minimerar proteindenaturering och aggregation. FFC-’8s kemiska modifiering med fluoratomer ökar lipofilicitet och möjliggör användning av Fluorine-19 (^19F) kärnmagnetisk resonans (NMR) spektroskopi. Denna teknik möjliggör direkt detektering och kvantifiering av FFC-8 i proteinprover, vilket möjliggör exakt övervakning av detergentavlägsnande under reningsprocesser.
Egenskaper förFFC-8
• Kemiskt namn: (1H, 1H, 2H, 2H-perfluoroktyl)fosfokolin
•CMC: ( H2O ) 2,9 mM
•Renhet: ≥ 99 % (genom HPLC-analys)
•pH: 5-8 (1% lösning i vatten)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Detergent |
| CAS | 146801-07-2 |
| Molekylformel | C20H44NO4P |
| Löslighet | ≥20% (in water at 0°C to 5°C) |
| Form | Lyophilized |
| Reagenstyp | Fos-choline-15 (FC-15) |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.5 |
Endast för forskning.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.