Beskrivning
Glukosidtvättmedel är en klass av icke-joniska tvättmedel som ofta används inom biokemisk och biofysisk forskning. Dessa tvättmedel är utvunna från glukos och har unika egenskaper som gör dem lämpliga för olika tillämpningar. Glukosidtvättmedel är kända för sin mildhet, biokompatibilitet och förmåga att lösliga och stabilisera ett brett spektrum av biomolekyler, inklusive membranproteiner. Glukosiddetergent är också kompatibla med många senare tillämpningar, såsom proteinrening, kristallisation och strukturella studier.
Egenskaper hos glukosidtvättmedel:
- Skonsam mot proteiner, minimerar denaturering
- Icke-jonisk natur—minskar elektrostatisk växelverkan
- Låg kritisk micellkoncentration (CMC)
- Hög renhet med låg UV-absorption
Sammanfattningsvis är glukosidtvättmedel mångsidiga och kan användas i olika experimentella tekniker, inklusive proteinrening, kristallisation och strukturella biologiska studier. De är kompatibla med ett brett spektrum av biomolekyler och kan användas både inom membran- och lösliga proteiner. Med sin milda natur och mångsidiga prestanda har glukosidtvättmedel blivit värdefulla verktyg inom biokemisk forskning.
Oktyl-beta-glukosid
Octyl-beta-glukosid (OG) är ett lågmolekylärt, icke-joniskt detergent med en oktylkedja fäst vid glukosgruppen som har använts i stor utsträckning för membranproteinlöslighet. OG är generellt mer löslig i vattenlösningar och bildar klara och stabila lösningar vid högre koncentrationer. OG bildar vanligtvis större miceller jämfört med OTG. De större miceller i OG kan vara fördelaktiga för vissa tillämpningar, såsom proteinrening eller strukturella studier, eftersom de ger bättre löslighet och minskad interferens under nedströmsprocesser.
Egenskaper hos OG
- Alternativa namn: oktyl-beta-glukopyranosid, oktyl-beta-D-glukopyranosid
- Molekylvikt: 292,37 g
- Micellmolekylvikt: 8000 g
- Kritisk micellkoncentration (CMC): 23 till 25 mM (0,6716 till 0,7300 %, w/v)
- Sammanlagd antal: 27
- Molnpunkt: >100 °C
- Optisk klar: låg absorption vid 280 nm
Octylthio glukosid
Octylthio Glucoside (OTG) är ett lågmolekylärt, icke-joniskt detergent som är effektivt för celllys och icke-denaturerande proteinlöslighet. Den är resistent mot beta-D-glukosidaglukohydrolasnedbrytning eftersom den thioetergrupp som finns i OTG ger skydd mot enzymatisk hydrolys. Som ett resultat kan den OTG förbli stabil i närvaro av beta-D-glukosid-glukohydrolasenzymer, vilket gör den användbar i tillämpningar där enzymatisk stabilitet önskas. Det är dock viktigt att notera att den specifika stabiliteten av OTG fortfarande kan påverkas av faktorer som enzymkoncentration, reaktionsvillkor och de specifika enzymer som finns.
Egenskaper hos OTG
- Kemiskt namn: n-oktyl-β-D-tioglucopyranosid
- Molekylvikt: 44 g
- CMC: 9 mM (0,2772 %, vikt och v)
- Molnpunkt: >100 °C
- Optisk klar: låg absorption vid 280 nm
n-nonyl-β-d-glukosid
n-nonyl-β-D-glukosid (NG) har en längre alkylkedja (nonyl) jämfört med andra glukosider. Den längre alkylkedjan i n-nonyl-D-glukosid β kan ge högre hydrofobicitet och potentiellt starkare detergentegenskaper. Detta kan förbättra lösligheten av hydrofoba biomolekyler och förbättra extraktionen av membranproteiner. Det kan också inducera olika interaktioner med lipidbilayer, vilket påverkar lipidbilagerets stabilitet, fluiditet och permeabilitet, vilket potentiellt påverkar membranproteinernas beteende. Dessutom bildar NG större miceller jämfört med glukosider med kortare alkylkedjor.
Egenskaper hos NG
- CMC: (H2O) ~ 6,5 mM (0,20%)
- Sammanlagd siffra: ~ 133
- Renhet: ≥ 99 % β+α (enligt HPLC-analys)
- pH: 5-8 (1 % lösning i vatten)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Produkttyp | Detergent |
| CAS | 69984-73-2 |
| Molekylformel | C15H30O6 |
| Löslighet | ≥20% (in water at 0°C to 5°C) |
| Innehåll och lagring | Förvara under -20 °C. |
| Form | Lyophilized |
| Reagenstyp | n-Nonyl-β-D-glucoside (NG) |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.44 |
Endast för forskning.