Läs mer
Thermo Scientific™ Glukosidtvättmedel med hög renhet
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Glukosidtvättmedel är en klass av icke-joniska tvättmedel som vanligtvis används inom biokemisk och biofysisk forskning. Dessa rengöringsmedel är härledda från glukos och har unika egenskaper som gör dem lämpliga för olika applikationer. Glukosid-tvättmedel är kända för sin mildhet, biokompatibilitet och förmåga att solubilisera och stabilisera ett brett spektrum av biomolekyler, inklusive membranproteiner. Glukosid-tvättmedel är också kompatibla med många nedströmsapplikationer, såsom proteinrening, kristallisering och strukturella studier.
Funktioner hos glukosidtvättmedel
• Skonsam mot proteiner, minimerar denaturering
• Nonjonisk natur —minskar elektrostatiska interaktioner
• Låg kritisk micellkoncentration (CMC)
• Hög renhet med låg UV-
absorptionsförmåga Sammantaget är glukosid-tvättmedel mångsidiga och kan användas i olika experimentella tekniker, inklusive proteinrening, kristallisering och strukturbiologiska studier. De är kompatibla med ett brett utbud av biomolekyler och kan användas i både membran- och lösligt proteinforskning. Med sin skonsamma natur och mångsidiga prestanda har glukosidtvättmedel blivit värdefulla verktyg inom biokemisk forskning.
Oktyl-beta-glukosid
Oktyl-beta-glukosid (OG) är en icke-jonisk detergent med låg molekylvikt med en oktylkedja fäst vid glukosdelen som har använts i stor utsträckning för solubilisering av membranprotein. OG är i allmänhet mer lösligt i vattenlösningar och bildar klara och stabila lösningar vid högre koncentrationer. OG bildar vanligtvis större miceller jämfört med OTG . De större micellerna av OG kan vara fördelaktiga för vissa tillämpningar, såsom proteinrening eller strukturella studier, eftersom de ger bättre löslighet och minskad interferens under nedströmsprocesser.
Egenskaper hos OG
•Alternativa namn: oktyl-beta-glukopyranosid, oktyl-beta-D-glukopyranosid
•Molekylvikt: 292,37 g
•Micells molekylvikt: 8000 g
•Kritisk micellkoncentration (CMC): 23 till 25 mM (0,6716 till 0,7300 %, vikt/volym)
•Samlingsnummer: 27
•Molnpunkt: >100 °C
•Optiskt klar: låg absorbans vid 280
nm Octylthio Glucoside
Octylthio Glucoside (OTG ) är en nonjonisk detergent med låg molekylvikt som är effektiv för cellys och icke-denaturerande proteinsolubilisering. Det är resistent mot nedbrytning av beta-D-glukosid glukoshydrolas eftersom tioetergruppen finns i OTG ger skydd mot enzymatisk hydrolys. Som ett resultat OTG kan förbli stabil i närvaro av beta-D-glukosid-glukohydrolasenzymer, vilket gör den användbar i tillämpningar där enzymatisk stabilitet önskas. Det är dock viktigt att notera att den specifika stabiliteten hos OTG kan fortfarande påverkas av faktorer som enzymkoncentration, reaktionsförhållanden och de specifika enzymer som finns.
Egenskaper av OTG
•Kemiskt namn: n-oktyl-β -D-tioglukopyranosid
•Molekylvikt: 44 g
•CMC: 9 mM (0,2772 %, vikt/volym)
•Molnpunkt: >100 °C
• Optiskt klar: låg absorbans vid 280
nm n-nonyl-β -D-glukosid
n-nonyl-β -D-glukosid (NG) har en längre alkylkedja (nonyl) jämfört med andra glukosider. Den längre alkylkedjan i n-nonyl-β -D-glukosid kan ge högre hydrofobicitet och potentiellt starkare tvättmedelsegenskaper. Detta kan förbättra solubiliseringen av hydrofoba biomolekyler och förbättra extraktionen av membranproteiner. Det kan också inducera olika interaktioner med lipiddubbelskikt, vilket påverkar stabiliteten, fluiditeten och permeabiliteten hos lipiddubbelskiktet, vilket potentiellt påverkar beteendet hos membranproteiner. Dessutom bildar NG större miceller jämfört med glukosider med kortare alkylkedjor.
Egenskaper hos NG
•CMC: (H2O ) ~ 6,5 mM (0,20 %)
•Samlingsnummer: ~ 133
• Renhet: ≥99 %β +α (genom HPLC-analys)
•pH: 5-8 (1% lösning i vatten)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Produkttyp | Detergent |
| CAS | 69984-73-2 |
| Molekylformel | C15H30O6 |
| Löslighet | ≥20% (in water at 0°C to 5°C) |
| Innehåll och lagring | Store below -20°C. |
| Form | Lyophilized |
| Reagenstyp | n-Nonyl-β-D-glucoside (NG) |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.44 |
Endast för forskning.