Läs mer
Masterflex™ PFA-450-rör med hög renhet
Produktkod. 11795878 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11795878 3,2 mm Varje
11785918 6,4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11795878 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0636850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 SEK
    1294.48 SEK / Paket med 1
    Save 340.52 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kommer inte att spricka under stress. Genomskinliga slangar med hög renhet ger överlägsen ytjämnhet och klarhet
  • Idealisk för läkemedel, bioteknik, miljö, halvledarbearbetning, mat och dryck, autoanalysator och kärnkraftsapplikationer
  • Lågt extraherbart material med avjoniserat vatten och syror, hög motståndskraft mot stress och sprickbildning
  • Hartset är FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550)
  • Slang tillverkas enligt GMP
  • Temperaturområde: -195 till 260 °C (-320 till +500 °F)
  • Sterilisera med autoklav, etylenoxid, gammastrålning och torr värme
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/16 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
Material PFA
Diameter (engelska) Yttre 1/8 tum
Diameter (metrisk) Yttre 3,2 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
Tjocklek (engelska) 1/32 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -320 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -195 °C
Produktlinje Cole-Parmer PFA-450-rör med hög renhet
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid, gammastrålning och torr värme
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 592 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 500 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp PFA-450 slangar