Läs mer
Cytiva rNTP-set med hög renhet
Produktkod. 10655355 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 25μ mol
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10655355 4 x 25μ mol 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10655355 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 27202501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2845.32 SEK
    2436.63 SEK / 1 uppsättningar
    Save 408.69 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Använd för in vitro-transkription eller för reaktioner som kräver rNTP:er av hög renhet. Cytiva Life Sciences™ High Purity rNTP Set är lätt att använda och erbjuder tidsbesparande lösningar.
  • Varje lot testas för ribonukleaskontamination för att säkerställa framgång i din applikation
  • Hög renhet:> 98% trifosfat
  • I ett bekvämt set innehållande ATP , CTP, GTP och UTP i separata rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vätska
Beskrivning Lätt att använda, tidsbesparande lösningar för in vitro -transkription eller för reaktioner som kräver rNTP:er av hög renhet.
pH 7.5
Produkttyp rNTP-set, 100 mM lösningar (ATP , CTP, GTP, UTP)
Koncentration 100 mM
Renhet ≥98% trifosfat
Kvantitet 4 x 25μ mol
För användning med (applikation) in vitro transkription, amplifiering, dideoxisekvensering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering