Läs mer
Cytiva rNTP-lösningar med hög renhet
Handla allt Cytiva Produkter
Formatera:
Vätska
Produkttyp:
ATP, 100 mM lösning
CTP, 100 mM lösning
GTP, 100 mM lösning
UTP, 100 mM lösning
Kvantitet:
25μ mol
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Varje lot testas för ribonukleaskontamination för att säkerställa framgång i din applikation
- Hög renhet:> 98% trifosfat
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Vätska |
| Beskrivning | Lätt att använda, tidsbesparande lösningar för in vitro -transkription eller för reaktioner som kräver rNTP:er av hög renhet. |
| pH | 7.5 |
| Produkttyp | CTP, 100 mM lösning |
| Koncentration | 100 mM |
| Renhet | ≥98% trifosfat |
| Kvantitet | 25μ mol |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | in vitro transkription, amplifiering, dideoxisekvensering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering |