Läs mer
Cytiva rNTP:er med hög renhet: Fast
Handla allt Cytiva Produkter
Formatera:
Fast
Solid
Produkttyp:
ATP
ATP, dinatrium, kristallint
CTP, natrium, kristallint
GTP, natrium, kristallint
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Beskrivning
- Varje lot testas för ribonukleaskontamination för att säkerställa framgång i din applikation
- Hög renhet:> 98% trifosfat
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Fast |
| Beskrivning | Lätt att använda, tidsbesparande lösningar för in vitro -transkription eller för reaktioner som kräver rNTP:er av hög renhet. |
| pH | 7.5 |
| Produkttyp | CTP, natrium, kristallint |
| Renhet | ≥98% trifosfat |
| Kvantitet | 1 g |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | in vitro transkription, amplifiering, dideoxisekvensering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering |