Läs mer
Fistreem™ Puri-Fi™ Engångsavjonisator
Produktkod. 12814072
Change view
Längd (metrisk):
390 mm
690 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12814072 390 mm Varje
12824072 690 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12814072 Leverantör Fistreem™ Leverantörsnummer DCF720S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3820.00 SEK
    2740.20 SEK / Paket med 1
    Save 1079.80 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa trycktåliga och helt engångspatroner för in-line-applikationer. Fistreem™ Puri-Fi™ Engångsavjonisatorer innehåller högkvalitativt jonbytarharts och erbjuder användarna en mängd olika sätt att rena vatten för att passa individuella behov.
  • Installeras på ett ögonblick, de byts enkelt ut när de är slut
  • Väggmonteringsfäste erbjuds för standardlängdspatroner
  • Vattenrenheten indikeras genom att hartsfärgen ändras vid två ''fönster'' i patronens hölje
  • Ger vattenkvalitet så hög som 0,1uS cm ledningsförmåga
  • Två storlekar av avjonisator erbjuds för att tillfredsställa användarnas efterfrågan
  • Ekologiska borttagningspatroner innehåller aktivt kol för att effektivt ta bort organiska ämnen och klor från matarvattenförsörjningen
  • Innehåller ett 50 mikron filter för att ta bort partiklar
  • Partikelfilter innehåller lindade fibrer för att avlägsna partiklar från matarvattenförsörjningen. Borttagning ner till 50 mikron
Specifikationer
Flödeshastighet 30 L/hr.
Hartstyp Högkvalitativt jonbytarharts
För användning med (applikation) Reningsvatten, in-line applikationer
Tryck 500 kPa
Kvantitet 1 vardera
Typ Avjonisator
Längd (metrisk) 390 mm
Diameter (metrisk) 77 mm