Läs mer
Fistreem™ Puri-Fi™ Engångsavjonisator
Beschreibung
- Installeras på ett ögonblick, de byts enkelt ut när de är slut
- Väggmonteringsfäste erbjuds för standardlängdspatroner
- Vattenrenheten indikeras genom att hartsfärgen ändras vid två ''fönster'' i patronens hölje
- Ger vattenkvalitet så hög som 0,1uS cm ledningsförmåga
- Två storlekar av avjonisator erbjuds för att tillfredsställa användarnas efterfrågan
- Ekologiska borttagningspatroner innehåller aktivt kol för att effektivt ta bort organiska ämnen och klor från matarvattenförsörjningen
- Innehåller ett 50 mikron filter för att ta bort partiklar
- Partikelfilter innehåller lindade fibrer för att avlägsna partiklar från matarvattenförsörjningen. Borttagning ner till 50 mikron
Spezifikation
Spezifikation
| Flödeshastighet | 30 L/hr. |
| Hartstyp | Högkvalitativt jonbytarharts |
| För användning med (applikation) | Reningsvatten, in-line applikationer |
| Tryck | 500 kPa |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Avjonisator |
| Längd (metrisk) | 690 mm |
| Diameter (metrisk) | 77 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?