Läs mer
Chemetrics™ High Range COD fotometer
Produktkod. 11752103
Change view
För användning med (utrustning):
CHEMetrics 0-1500 ppm HR COD-flaskor (fabrikantnr. K-7360S, K-7365, K-7361S, K-7366) och 0-15 000 ppm HR+ COD-flaskor (fabrikantnr. K-7370S, K-7375, K-737, K-77)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11752103 CHEMetrics 0-1500 ppm HR COD-flaskor (fabrikantnr. K-7360S, K-7365, K-7361S, K-7366) och 0-15 000 ppm HR+ COD-flaskor (fabrikantnr. K-7370S, K-7375, K-737, K-77) Varje
1 options
Produktkod. 11752103 Leverantör Chemetrics™ Leverantörsnummer A7325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7245.00 SEK
    6778.25 SEK / Paket med 1
    Save 466.75 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Specifikationer
För användning med (utrustning) CHEMetrics 0-1500 ppm HR COD-flaskor (fabrikantnr. K-7360S, K-7365, K-7361S, K-7366) och 0-15 000 ppm HR+ COD-flaskor (fabrikantnr. K-7370S, K-7375, K-737, K-77)
Inkluderar 4 st AAA-batterier
Typ COD-fotometer (högt område)