Läs mer
Applied Biosystems™ Högupplöst smältprogramvara v3.2
Beskrivning
Metoden bygger på att detektera små skillnader i PCR-smältnings(dissociations)kurvor. Den möjliggörs av hög ljusstyrka, dsDNA-bindande färgämnen som används i kombination med realtids-PCR-instrumentering som har exakt temperaturrampkontroll, avancerade datainsamlingsmöjligheter och tillgång till programvara som utformats specifikt för HRM-analys. High Resolution Melt Software v3.2 tar HRM till QuantStudio 1, QuantStudio 3 och 5, StepOne och StepOnePlus Real-Time PCR Systems och 7500 Fast Real-Time PCR System, och innehåller funktioner som gör snabba och exakta HRM-resultat mer tillgängliga än någonsin.
Viktiga produktegenskaper:
•Minimal användarinmatning för att uppnå —resultat programvaran tillämpar automatiskt standard/sparade analysinställningar när en experimentfil öppnas
• Lätt att —återkalla nya analysinställningar bibliotek sparar inställningar för framtida experiment
• En klustringsalgoritm —med större noggrannhet skiljer noggrant åt kontroll- och variantgenotyper
• —Programvara med ökad känslighet tillåter inmatning av förväntat antal kluster för svårupptäckta SNP:er (klass 4)
• Möjlighet att uppnå mer i —en körning separat analys av flera analyser körda på en enda platta
• Genvägar —i experimentinställningar direkt kopiera och klistra in funktioner med Excel; brunnsinformation och plattlayout visas tydligt i plattvy
Minimera användarinmatning för att uppnå resultat och enkelt återkalla analysinställningar
High Resolution Melt Software v3.2 tillämpar automatiskt standard eller sparade analysinställningar när en experimentfil öppnas, vilket gör att användaren kan uppnå resultat med minimal input. Den innehåller också ett nytt bibliotek för analysinställningar, som låter användaren spara optimerade inställningar och enkelt återkalla dem för användning i framtida experiment.
Inse större noggrannhet och öka din känslighet
Programvaran v3.2 använder en förbättrad klustringsalgoritm som hjälper till att exakt särskilja kontroll- och variantgenotyper, och låter användaren mata in det förväntade antalet kluster för ökad känslighet för svår SNP-genotypning.
Uppnå mer på en gång
Med v3.2-programvaran har du nu möjlighet att utföra separata analyser av flera analyser som körs på en enda platta.
Få dina experiment igång snabbt med genvägar i konfigurationen
Användare av High Resolution Melt Software v3.2 kan kopiera och klistra in direkt från Excel kalkylblad för att snabbt ställa in experiment. Plate View visar också tydligt brunnsinformation och plattlayouten för att underlätta plattinstallationen.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Licensnyckel för 10 användare |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, QuantStudio™ 1, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 10 licenser |