Läs mer
Thermo Scientific™ Hög Select™ Utarmningssnurrkolumner
Produktkod. 15822684 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kolumner
24 kolumner
50 mL
6 kolumner
Produkttyp:
Harts
Midi Spin Column
Minispinnkolonn
Reningsmål:
HSA/immunoglobulin
Topp14 rikligt med protein
Förpackningsstorlek:
50ml
Paket med 10
Paket med 24
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp Reningsmål unitSize
15822684 10 kolumner Midi Spin Column HSA/immunoglobulin Paket med 10
15802684 6 kolumner Minispinnkolonn HSA/immunoglobulin Paket med 6
15812684 24 kolumner Minispinnkolonn HSA/immunoglobulin Paket med 24
15832684 50 mL Harts HSA/immunoglobulin 50ml
15862684 10 kolumner Midi Spin Column Topp14 rikligt med protein Paket med 10
15870863 50 mL Harts Topp14 rikligt med protein 50ml
15842684 6 kolumner Minispinnkolonn Topp14 rikligt med protein Paket med 6
15852684 24 kolumner Minispinnkolonn Topp14 rikligt med protein Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15822684 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A36367
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9520.00 SEK
    9234.65 SEK / Paket med 10
    Save 285.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska albumin, immunglobuliner och andra proteiner med hög förekomst från humant serum eller plasma som förberedelse för masspektrometrianalys, eller 1D och 2D gelelektrofores med hjälp av High Select-utarmningsspinkolonner eller harts.
Analys av mänskliga vätskor kompliceras ofta av närvaron av höga koncentrationer av serumproteiner, inklusive albumin och IgG som kan utgöra mer än 70 % av det totala serumproteinet. Avlägsnande av albumin, immunoglobuliner och andra rikliga proteiner är väsentligt för studiet av proteiner med låg förekomst. Thermo Scientific High Select HSA/Immunoglobulin och Top 14 Abundant Protein depletion spin-kolonner och hartser möjliggör utarmning av de mest förekommande proteinerna i humant serum och plasma för förbättrad detektion av låg-abundance proteiner med hjälp av masspektrometrianalys eller 1D eller 2D gelelektrofores.
Flexibelt —harts tillhandahålls i mini- och midikolonnformat samt bulk för anpassade fyllningsalternativ
Optimerad borttagning—> 95 % av IgG och> 95 % albumin (HSA/immunoglobulin); tar bort> 95 % av IgG och> 95 % av albumin, plus 12 andra rikliga proteiner (Top 14)
Snabba —processprover in∼ 10 minuter
Ekonomiska —kostnadseffektiva spinnkolonner är prissatta för engångsbruk
Minskad överföring engångsanvändning —förhindrar proteinöverföring och experimentell variation
High Select HSA/Immunoglobulin Depletion Resin använder mycket specifika, immobiliserade anti-HSA- och anti-immuoglobulinantikroppar (IgG, IgA, IgM, IgD och IgE) för att avlägsna humant serumalbumin (HSA) och alla större underklasser av immunglobuliner från serum och plasma. High Select Top14 Abundant Protein Depletion Resin använder mycket specifika immobiliserade antikroppar för att ta bort humant serumalbumin (HSA), albumin, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, kappa och lambda lätta kedjor, alfa-1-syraglykoprotein, alfa-1-antitrypsin, alfa-1-, fipobulin, fipobulin, fipobulin, apolirogen haptoglobin och transferrin från serum, plasma eller spinalvätskor. Hartserna tillhandahålls i ett ekonomiskt och bekvämt spinkolonnformat speciellt utformat för enstegsbearbetning och engångs- eller bulkformat för anpassad fyllning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Midi Spin Column
Produktlinje Högt Utval
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C.
Etikett eller färgämne Omärkt
Frakt skick Våt is
Utgångsmaterial Plasma, Serum
Slutlig produkttyp Protein
Formatera Minispinnkolonn
Arbetsflödessteg Proteinutarmning
Kvantitet 10 kolumner
Reningsmål HSA/immunoglobulin