Beskrivning
Analys av mänskliga vätskor kompliceras ofta av närvaron av höga koncentrationer av serumproteiner, inklusive albumin och IgG som kan utgöra mer än 70 % av det totala serumproteinet. Avlägsnande av albumin, immunoglobuliner och andra rikliga proteiner är väsentligt för studiet av proteiner med låg förekomst. Thermo Scientific High Select HSA/Immunoglobulin och Top 14 Abundant Protein depletion spin-kolonner och hartser möjliggör utarmning av de mest förekommande proteinerna i humant serum och plasma för förbättrad detektion av låg-abundance proteiner med hjälp av masspektrometrianalys eller 1D eller 2D gelelektrofores.
•Optimerad borttagning—> 95 % av IgG och> 95 % albumin (HSA/immunoglobulin); tar bort> 95 % av IgG och> 95 % av albumin, plus 12 andra rikliga proteiner (Top 14)
•Snabba —processprover in∼ 10 minuter
•Ekonomiska —kostnadseffektiva spinnkolonner är prissatta för engångsbruk
•Minskad överföring engångsanvändning —förhindrar proteinöverföring och experimentell variation
High Select HSA/Immunoglobulin Depletion Resin använder mycket specifika, immobiliserade anti-HSA- och anti-immuoglobulinantikroppar (IgG, IgA, IgM, IgD och IgE) för att avlägsna humant serumalbumin (HSA) och alla större underklasser av immunglobuliner från serum och plasma. High Select Top14 Abundant Protein Depletion Resin använder mycket specifika immobiliserade antikroppar för att ta bort humant serumalbumin (HSA), albumin, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, kappa och lambda lätta kedjor, alfa-1-syraglykoprotein, alfa-1-antitrypsin, alfa-1-, fipobulin, fipobulin, fipobulin, apolirogen haptoglobin och transferrin från serum, plasma eller spinalvätskor. Hartserna tillhandahålls i ett ekonomiskt och bekvämt spinkolonnformat speciellt utformat för enstegsbearbetning och engångs- eller bulkformat för anpassad fyllning.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Massspektormeter |
| Produkttyp | Harts |
| Produktlinje | Högt Utval |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 –8 °C. |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Frakt skick | Våt is |
| Utgångsmaterial | Plasma, Serum |
| Slutlig produkttyp | Protein |
| Arbetsflödessteg | Proteinutarmning |
| Kvantitet | 50 mL |
| Visa mer |