Läs mer
Thermo Scientific™ Hög Select™ Fosfopeptidanrikningssatser& Reagenser
Beskrivning
Masspektrometri (MS) är ett nyckelverktyg för att identifiera platser för proteinfosforylering och kvantifiera fosforyleringsförändringar. MS-analys av proteinfosforylering är dock utmanande på grund av den låga stökiometrin, hög hydrofilicitet, dålig jonisering och ofullständig fragmentering av fosfopeptider. Med tanke på den låga relativa mängden fosforyleringsmodifieringar i komplexa proteinprover är anrikning avgörande för framgångsrik MS-analys av fosfopeptider. High-Select Fe-NTA- och TiO 2- fosfopeptidanrikningskit kompletterar våra lyserings-, reduktions-, alkylerings- och nedbrytningsreagenser, tillsammans med våra C18-, grafitspin- och hög-pH-omvändfas-peptidfraktioneringskolonner för att tillhandahålla ett komplett arbetsflöde för fosfopeptidanrikning.
•Hög specificitet —återvinner fosfopeptider med> 90 % selektivitet
•Överlägsen återvinning —berikar mer totala och unika fosfopeptider än andra kommersiellt tillgängliga hartser
•Hög täckning —återvinner peptider med enkla och flera fosforyleringsställen
•Skalbar —kompatibel med automation, inklusive användning av KingFisher magnetiska partikelprocessorer
High-Select Fe-NTA Phosphopeptide Enrichment Kit berikar fosfopeptider från komplexa prover med hjälp av järnkelatharts i spinnkolonner. Varje kolonn kan berika fosfopeptider från 0,5 till 5 mg totalt proteinuppslutning som startprov. Tillsammans med förformulerade buffertar berikar den förbättrade och förenklade proceduren upp till 150μ g fosfopeptider med mer än 90 % selektivitet på mindre än 45 minuter.
High-Select TiO2 Phosphopeptide Enrichment Kit innehåller 24 titandioxid (TiO2) spinntips med optimerade buffertar för att underlätta beredningen av anrikade fosfopeptider. Varje kolonn kan berika fosfopeptider från 0,5 till 3 mg totalt proteinuppslutning som startprov. De optimerade buffertarna och det förenklade förfarandet eliminerar behovet av pyrrolidin i elueringsbufferten och efterföljande rengöring med grafitspinnkolonner. Användning av detta kit resulterar i berikning på upp till 150μ g fosfopeptider med mer än 90 % selektivitet. TiO2 berikar en unik uppsättning fosfopeptider som kompletterar High-Select Fe-NTA IMAC Phosphopeptide Enrichment Kit.
High-Select Fe-NTA Magnetic Phosphopeptide Enrichment Kit berikar fosfopeptider från komplexa prover med hjälp av magnetiska agarospärlor av järnkelat. Varje reaktion är tillräcklig för att –berika 250 1000μ g fosfopeptider –från 0,5 5 mg totalt proteinuppslutning som startprov på mindre än 45 minuter. Dessutom kan kitet också användas för att berika kemiskt modifierade peptider med funktionella grupper utformade för användning med immobiliserade metallaffinitetskromatografihartser.
High Select Fe-NTA Magnetic Agarose har utformats specifikt för att berika fosfopeptider och kemiskt modifierade peptider för MS-analys. Våra icke-aggregerande, magnetit (Fe 3 O 4 ), superparamagnetiska pärlor har exceptionell enhetlighet för hög prestanda med både manuella och automatiserade reningsapplikationer. Fe-NTA Magnetic agaros är tillgänglig separat för att ge flexibilitet i experimentell design.
För högupplöst analys av de berikade fosfopeptiderna är den rekommenderade LC-kolonnen för Nanospray Flex-källan Acclaim PepMap 100 C18 LC Column (kat. nr. 164942 eller 164939). För EASY-Spray-källa är den rekommenderade LC-kolonnen EASY-Spray C18 LC Column (kat. nr. ES902 eller ES903). De fristående High Select Fe-NTA Magnetic Agarose-kulorna ger flexibilitet för skalning och genomströmning och kan användas i både manuella och automatiserade plattformar, inklusive KingFisher 96 och KingFisher Flex magnetiska partikelprocessorer.
Specifikationer
Specifikationer
För användning med (utrustning) | Mikrocentrifug |
Produkttyp | TiO 2 Phosphopeptide Enrichment Kit |
Produktlinje | Hög Select™ |
Innehåll och lagring | •TiO 2 Spin Tips (24) • Centrifugekolonnadaptrar (24) • Bindnings-/jämviktsbuffert (7 mL) • Tvättbuffert (1,8 ml) • Fosfopeptidelueringsbuffert (7 ml) |
Etikett eller färgämne | Omärkt |
Frakt skick | Våt is |
Utgångsmaterial | Proteas-smält protein |
Slutlig produkttyp | Peptider |
Detektionsmetod | Masspektrometri |
Formatera | Kit |
Visa mer |
Dokument
Product Information
Manuals
Säkerhet och hantering
- High Select Phosphopeptide Enrichment Kits & Reagents
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ammonium hydroxide,Acetonitrile, titanium dioxide