Läs mer
Thermo Scientific™ Hög Select™ Fosfopeptidanrikningssatser& Reagenser
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Masspektrometri (MS) är ett nyckelverktyg för att identifiera platser för proteinfosforylering och kvantifiera fosforyleringsförändringar. MS-analys av proteinfosforylering är dock utmanande på grund av den låga stökiometrin, hög hydrofilicitet, dålig jonisering och ofullständig fragmentering av fosfopeptider. Med tanke på den låga relativa mängden fosforyleringsmodifieringar i komplexa proteinprover är anrikning avgörande för framgångsrik MS-analys av fosfopeptider. High-Select Fe-NTA- och TiO 2- fosfopeptidanrikningskit kompletterar våra lyserings-, reduktions-, alkylerings- och nedbrytningsreagenser, tillsammans med våra C18-, grafitspin- och hög-pH-omvändfas-peptidfraktioneringskolonner för att tillhandahålla ett komplett arbetsflöde för fosfopeptidanrikning.
- Bekväma—förformulerade buffertar för enkelhet att använda i spinkolonnformat (Fe-NTA och TiO2) eller magnetiska (Fe-NTA) format för att möjliggöra parallell bearbetning av flera prover
- Hög specificitet—återhämtar fosfopeptider med > 90 % selektivitet
- Överlägsen återhämtning—berikar mer totala och unika fosfopeptider än andra kommersiellt tillgängliga hartser
- Hög täckning—återvinner peptider med både enstaka och flera fosforyleringsställen
- Skalbart—kompatibelt med automation, inklusive användning av KingFisher magnetiska partikelprocessorer
High-Select Fe-NTA Phosphopeptid Berikningskit berikar fosfopeptider från komplexa prover med hjälp av järnkelaterat harts i spinkolonner. Varje kolonn kan anrika fosfopeptider från 0,5 till 5 mg total proteinnedbrytning som utgångsprov. Tillsammans med förformulerade buffertar berikar den förbättrade och förenklade proceduren upp till 150 μg fosfopeptider med mer än 90 % selektivitet på mindre än 45 minuter.
High-Select TiO2 fosfopeptidanrikningskit innehåller 24 titandioxid (TiO2) spin-tips med optimerade buffertar för att underlätta framställning av anrikade fosfopeptider. Varje kolonn kan anrika fosfopeptider från 0,5 till 3 mg total proteinnedbrytning som startprov. De optimerade buffertarna och den förenklade proceduren eliminerar behovet av pyrrolidin i eluationsbufferten och efterföljande rengöring med hjälp av grafitspinnkolonner. Användning av detta kit resulterar i berikning av upp till 150 μg fosfopeptider med mer än 90 % selektivitet. TiO2 berikar en unik uppsättning fosfopeptider som kompletterar High-Select Fe-NTA IMAC Phosphopeptide Enrichment Kit.
För högupplöst analys av de anrikade fosfopeptider rekommenderas LC-kolonnen för Nanospray Flex-källan Acclaim PepMap 100 C18 LC Column (Cat. Nej. 164942 eller 164939). För EASY-Spray-källa är den rekommenderade LC-kolonnen EASY-Spray C18 LC Column (Cat. Nej. ES902 eller ES903). De fristående High Select Fe-NTA Magnetic Agarose-pärlorna ger flexibilitet för skalning och genomströmning och kan användas i både manuella och automatiserade plattformar, inklusive KingFisher 96- och KingFisher Flex magnetiska partikelprocessorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Grafit spinnkolonner |
| För användning med (utrustning) | Mikrocentrifug, masspektrometer |
| Produkttyp | Grafit Spin Column |
| Produktlinje | Pierce |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Utgångsmaterial | Peptider, Proteas-smält protein |
| Slutlig produkttyp | Peptider |
| Detektionsmetod | Masspektrometri |
| Formatera | Centrifugkolonn |
| Arbetsflödessteg | Provstäda upp |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Pierce Graphite Spin Columns
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Natural graphite, 4-methylpentan-2-one