Beskrivning
De Corning LSE höghastighetsmikrocentrifug har ett lättanvänt, digitalt kontrollgränssnitt och höghastighetsprestanda för snabba nukleinsyra- och proteinseparationer. Två kontrollrattar används för att exakt ställa in rotorhastighet och körtid, och parametrar visas på de lättlästa LED-displayerna. Tryck på 'Speed/G-force'-ratten för att växla displayen mellan rpm och beräknad g-kraft.
De LSE höghastighetsmikrocentrifugen har en borstlös drivning och ett unikt luftkylningssystem för att både minska buller och minimera provuppvärmningen även under långa körningar med maximal hastighet.
- Snabb acceleration till en maximal hastighet på 13 300 rpm/16 300 xg
- Komplett med enkel åtkomst, 24 x 1,5/2,0 mL rotor; Exakt digitalt styrsystem
- Ställ in och visa rotorhastigheten i rpm eller g-kraft
- Tyst och sval löpning, även vid maximal hastighet
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 50/60 Hz |
| Modell | 6766-HS |
| Mått (HWD) | 21.6 x 29.3 x 23.5 cm |
| Produkttyp | Mikrocentrifug |