Läs mer
Grant Instruments Höghastighets mini-centrifuge
Produktkod. 30274335
Kapacitet:
12 x 1,5/2 ml
Produktkod. 30274335
Brand: Grant Instruments MICROSPIN 12 PLUS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Programmerbar kompakt skrivbordscentrifug designad för biomedicinska laboratorier.
  • Microspin 12 Plus används för att extrahera RNA/DNA-prover, sedimentering av biologiska komponenter, biokemisk och kemisk analys av mikroprover.
  • En borstlös motor ger ljudlös prestanda vid maximal hastighet och lång livslängd.
  • En vinkelrotor är konstruerad för utrymme för 12 personer Eppendorf mikrorör och spinnkolonner.
  • Rotorn är gjord av aluminium, den är försedd med fästlock och ingår i centrifugens standardspecifikation.
  • Konstant luftflöde runt rotorn minskar risken för att proverna överhettas under drift.
  • Metallskyddsinsatser inuti hölje och lock, automatisk obalansavstängning och låsning av ett lock ger säker drift. Slutförd centrifugering indikeras av en ljudsignal.
  • Den externa strömförsörjningsenheten tillåter drift av Microspin 12 Plus i kylrum (vid omgivningstemperaturer från 4 C °till 40 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 12 x 1,5/2 ml
Max. Hastighet 16,220 rpm
Max. RCF 15,994 x g
Visa LCD
Höjd (engelska) Exteriör 5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 125 mm
Längd (engelska) Exteriör 9,45 tum.
Längd (metrisk) Exteriör 240 mm
Timer 90 min.
Bredd (engelska) Exteriör 7,87 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 200 mm
Certifikat och efterlevnad CE
Typ Mikrocentrifug
Inkluderar Mikrorörsadaptrar
Amperage 2,5 A
Ventilerad Ja
Mått (L x B x H) Exteriör 240 x 200 x 125 mm
Controllertyp Monterad membrankontroll
Djup (engelska) 9,45 tum.
Djup (metriskt) 240 mm
För användning med (utrustning) Mikrorör
Modell MICROSPIN 12 PLUS
Wattal 60 W
Maximalt kraftområde 53 till 15 588 xg
Maximalt hastighetsområde 1 000 till 16 250 rpm
Rotor ingår Ja
Garanti 2 år
Kylt Nej
Drivsystem Borstlös
Körtid 15 sek. till 90 min.
Standarder EEC
Nettovikt 3.5 kg
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Färg Vit, Blå
Kvantitet 1 st