Läs mer
Grant Instruments™ Höghastighets minicentrifug
Produktkod. 13445056
Change view
Volym (metrisk):
12 x 1,5/2 ml mikrorör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13445056 12 x 1,5/2 ml mikrorör Varje
1 options
Produktkod. 13445056 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer MICROSPIN 12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13765.00 SEK
    12439.57 SEK / Paket med 1
    Save 1325.43 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Microspin-12 kompakt höghastighets bänkmikrocentrifug med inbyggd rotor för 12 x 1,5/2ml mikrorör. Idealisk för biomedicinska laboratorier.
  • Temperaturinställningsområde omgivande +4 C ºtill +25 ºC (Lämplig att använda i kylrum)
  • Centrifugeringshastighet: 100-14 500 rpm, RCF 12 400 xg
  • Fast vinklad aluminiumrotor rymmer 12 x 1,5/2 ml mikrorör, levereras med adaptrar för 0,2 ml och 0,5 ml rör
  • Tidsinställd drift (1 till 30 minuter), med automatisk avstängning
  • Mycket litet utymme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Temperaturområde (metriskt) Ambient +4° till 25 °C
Volym (metrisk) 12 x 1,5/2 ml mikrorör
Håller 12 x 1,5/2 ml mikrorör
Hastighet 100 till 14500 rpm
Timer 1 till 30 min.
Spänning 120 eller 230 V