Läs mer
Grant Instruments™ High Speed Shaker / Vortex Mixer Kit
Produktkod. 15339625
Bana:
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15339625
Brand: Grant Instruments™ MPS1K
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tar väldigt lite bänkutrymme, men gör ett stort jobb. Grant Bio™ High Speed Shaker / Vortex Mixer inkluderar 4 extra insatser för att rymma en mängd olika plattor och rör.
  • Inkluderar MPS-1 High Speed Shaker / Vortex Mixer
  • 4 extra insatser för att rymma
    • 24 x 1,5/2,0 ml rör
    • 32 x 0,5 ml rör
    • 24 x 0,5 ml PLUS 48 x 0,2 ml rör eller 8 x 0,2 ml remsor
    • 96 x 0,2 ml rör eller 12 x 0,2 ml remsor eller 96 brunnar halv-/okjolar PCR-plattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Hastighetsintervall 300 till 3200 rpm
Spänning 120/230 V
Wattal 10 W
Amperage 0,8 A
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 215 mm
Höjd (metrisk) 150 mm
Bredd (metrisk) 225 mm
Vikt (metrisk) 5.1 kg
Modell MPS-1
För användning med (utrustning)
  • Mikroplatta U, V/platt botten
  • PCR-platta 96-/384-brunn, hel/halv/okjol
  • Deepwell platta 250 μL till 2000 μL
  • Mikrorör 0,2, 0,5, 1,5, 2,0 ml
  • 0,2 ml remsor Rör 2 till 50 ml
Inkluderar Insatser för att rymma:
  • 24 x 1,5/2,0 ml rör
  • 32 x 0,5 ml rör
  • 24 x 0,5 ml PLUS 48 x 0,2 ml rör/8 x 0,2 ml  remsor
  • 96 x 0,2 mL rör/12 x 0,2 mL remsor/96 brunnar semi/okjolar PCR-plattor
Driftlägen
  • VORTEX: 3200 rpm
  • HÅRD: 2600 rpm
  • MEDEL: 1800 rpm
  • MJUK: 1000 rpm
  • ANPASSAD: Justerbar
  • PULSLÄGE: Såga tandprofil för ramphastighetscykler