Läs mer
Scotch™ High Tack Box Tätningstejp 375+
Produktkod. 17711679
Change view
Mått (L x B):
50 mx 48 mm
914 mx 48 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17711679 914 mx 48 mm
17701679 50 mx 48 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17711679 Leverantör Scotch™ Leverantörsnummer 7100215511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9350.00 SEK
    8167.47 SEK / 6 rullar
    Save 1182.53 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Denna högpresterande förpackningstejp försluter säkert en mängd olika tunga lådor, inklusive återvunnen fiberskiva. Baksidan av polypropenfilm är lätt att varva ner och motstår nötning, fukt, skavning och kantslitage.
  • Högpresterande smältförpackningstejp för tunga applikationer
  • Starkt lim hjälper till att förhindra manipulering och tejpfel under frakt och leverans
  • Hög kantrivnings- och splitmotstånd för e-handel och enstaka paket
  • Syntetiskt smältgummilim med polypropenbaksida för formbarhet
  • Enkel avveckling och smidig dispensering för användning på höghastighetsautomatiserade förpackningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av lim Varmsmälta
Färg Genomskinlig
Formatera Tejpa
Material Polypropen
Produkttyp Kartongförseglingstejp
För användning med (applikation) Kraftig förpackning
Kvantitet 6 Pk.
Mått (L x B) 914 mx 48 mm
Längd (engelska) 2999 ft.
Längd (metrisk) 914 m
Bredd (engelska) 1,88 tum
Bredd (metrisk) 48 mm