Läs mer
Scotch™ High Tack Box Tätningstejp 375+
Produktkod. p-7241260 Handla allt 3M Produkter
Mått (LxB):
50 mx 48 mm
914 mx 48 mm
Produktkod. 17701679
Brand: Scotch™ 7100215092
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna högpresterande förpackningstejp försluter säkert en mängd olika tunga lådor, inklusive återvunnen fiberskiva. Baksidan av polypropenfilm är lätt att varva ner och motstår nötning, fukt, skavning och kantslitage.
  • Högpresterande smältförpackningstejp för tunga applikationer
  • Starkt lim hjälper till att förhindra manipulering och tejpfel under frakt och leverans
  • Hög kantrivnings- och splitmotstånd för e-handel och enstaka paket
  • Syntetiskt smältgummilim med polypropenbaksida för formbarhet
  • Enkel avveckling och smidig dispensering för användning på höghastighetsautomatiserade förpackningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av lim Varmsmälta
Färg Genomskinlig
Formatera Tejpa
Material Polypropen
Produkttyp Box tätningstejp
För användning med (applikation) Kraftig förpackning
Kvantitet 36 Pk.
Mått (LxB) 50 mx 48 mm
Längd (engelska) 164 ft.
Längd (metrisk) 50 m
Bredd (engelska) 1,88 tum
Bredd (metrisk) 48 mm